抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ANGPT1(284)
詳細
哺乳類において、成熟した心臓血管系を形成するための原始的血管系の再モデリングには、内皮細胞の発生を指示する多くの因子が含まれます。 アンジオポエチン1(マウスおよびヒトのAng-1、498のアミノ酸で同一性98%)は血管新生分泌タンパク質で、内皮特異的なTie-2受容体と相互作用します。 主に発生中の内皮細胞で発現しています。 胚発生の過程で、Ang-1はTie-2に結合し、チロシンのリン酸化を誘導します。 Ang-1はマトリックスと間充織を媒介する重要な役割を担っているようです。 血管の成熟と安定を調節します。 Ang-1は心臓の発生において重要な役割を担っているようです。 Ang-1欠損マウスはTie-2欠損マウスの表現型と類似しています。 Ang-1と相同なアンジオポエチン2(マウスおよびヒトAng-2、496のアミノ酸で同一性85%)は、Ang-1とTie-2の拮抗剤として働く可能性があります。 Ang-1とAng-2の配列相同性は約60%です。
特異性
マウスアンジオポエチン1(Ang-1)を認識します。 免疫原性ペプチド配列は、ヒトAng-1で90%(20のアミノ酸のうち18)、ブタおよびウシでは95%保存されており、Ang-2とは大きな配列相同性はありません。 抗体の他の動物種との交差反応性については立証されていません。
免疫原
エピトープ:N末端
マウスAng-1のアミノ末端付近の20のアミノ酸ペプチド配列
アプリケーション
この抗アンジオポエチン1抗体、N末端は、アンジオポエチン1の検出において、ELISA、WBでの使用が検証されています。
ウェスタンブロッティング:1~10 μg/mLでECLに使用できます。 Ang-1の予測値:約55 kDa
ELISA:希釈倍率1:10,000~1:100,000で使用、1ウェルあたりコントロールペプチド50~100 ng(カタログ番号:AG635)
免疫組織染色: テストされていません。 ホルムアルデヒド固定組織には2~20 μg/mLでの使用を推奨します。
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
ELISA:希釈倍率1:10,000~1:100,000で使用、1ウェルあたりコントロールペプチド50~100 ng(カタログ番号:AG635)
免疫組織染色: テストされていません。 ホルムアルデヒド固定組織には2~20 μg/mLでの使用を推奨します。
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
研究カテゴリー
細胞構造
細胞構造
研究サブカテゴリー
ECMタンパク質
ECMタンパク質
ターゲットの説明
55 kDa
物理的形状
アフィニティー精製免疫グロブリン、PBS溶液、0.1% BSA含有
イムノアフィニティー精製
保管および安定性
-20°Cで出荷日から1年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品を最大限回収するために、融解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
コントロール
胎児心臓
胎児心臓
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB3120:
試験成績書(COA)
Sertoli Cell-Initiated Testicular Innate Immune Response through Toll-Like Receptor-3 Activation Is Negatively Regulated by Tyro3, Axl, and Mer Receptors.
Endocrinology null
Cell, 87(7), 1171-1180 (1996-12-27)
Vascular endothelial growth factor (VEGF), which acts via members of a family of endothelial-specific receptor tyrosine kinases, is the only factor that has been shown definitively to play a role in the formation of the embryonic vasculature. Only one other
Increased Expression of Angiopoietins and Tie2 in the Lungs of Chronic Asthmatic Mice.
American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology null
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 35(7), 1606-1615 (2015-05-23)
In angiogenesis, circulating mononuclear cells are recruited to vascular lesions; however, the underlying mechanisms are poorly understood. Here, we characterize the functional role of protein tyrosine kinase 7 (PTK7)-expressing CD11b(+) mononuclear cells in vitro and in vivo using a mouse
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 22(8), 3010-3023 (2008-05-27)
Angiopoietins were thought to be endothelial cell-specific via the tie2 receptor. We showed that angiopoietin-1 (ang1) also interacts with integrins on cardiac myocytes (CMs) to increase survival. Because ang1 monomers bind and activate integrins (not tie2), we determined their function