AB2266
Anti-VPAC2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
vasoactive intestinal peptide receptor 2, Helodermin-preferring VIP receptor, Pituitary adenylate cyclase-activating polypeptide type III receptor, vasoactive intestinal polypeptide receptor 2, PACAP type III receptor
About This Item
おすすめの製品
由来生物
rabbit
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
human
交差性(ホモロジーによる予測)
pig (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... VIPR2(7434)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
品質
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected VPAC2 on 10 µg of Jurkat cell lysate.
ターゲットの説明
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB2266:
試験成績書(COA)