安全性情報
AB1786P
Sigma-Aldrich
Anti-Dopamine D3 Receptor Antibody, cytoplasmic domain
Chemicon®, from rabbit
別名:
D3R
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
交差性
mouse, rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Drd3(13490)
rat ... Drd3(29238)
特異性
ドーパミン受容体D3の詳細。ラットドーパミンD3受容体は446 aa、G-たんぱく質結合、膜透過受容体タンパク質です(Giros et al. 1990, 1991; Schmauss et al. 1993; Liu et al. 1994; Fu et al. 1995; Sokoloff et al. 1990; Livingstone et al. 1992)。免疫原ペプチドは、他のドーパミン受容体(D1、D2、D4、D5)と有意な相同性を示しません。
動物種反応性:この免疫原ペプチドはマウスD3受容体に対して88%、ヒト/サル(12/19 aa)D3受容体に対して63%の配列相同性を示します(Giros et al. 1990, 1991; Schmauss et al. 1993; Liu et al. 1994; Fu et al. 1995; Sokoloff et al. 1990; Livingstone et al. 1992)。さまざまな動物種との抗体交差反応性は明らかにされていません。
免疫原
エピトープ:細胞質ドメイン
第3細胞質ドメイン内ラットD3受容体由来の19アミノ酸ペプチド配列
アプリケーション
Anti-Dopamine D3 Receptor Antibody、cytoplasmic domainはドーパミンD3受容体のレベルを検出します&公表済み&ELISA, IH & WBでの使用に適することが検証済み。
ウェスタンブロッティング:1-10 μg/mL(化学蛍光法;45-50 kDa)受容体バンドを可視化するためには、100-400 μgの膜タンパク質/レーンをローディングしてください。何種類かの系では70kDaバンドが存在します。
免疫組織染色:推奨される使用濃度は2-10 μg/mLです。推奨固定剤4% PFA、固定時間10-15′、0.3-0.5% triton X-100で10-15′処理(組織、細胞はより短時間)して透過性付与、抗体の一次希釈率1:100(直接蛍光の場合)。{Coronas, V, et al. J Neurochemistry 91:1292-1301, 2004},
ELISA: 0.5-1.0 μg/mL(1 μg/mL 免疫原ペプチド(カタログ番号:AG229)/ウェル)
最適なワーキング希釈倍率はお客様ご自身で決定してください。
研究のカテゴリ
神経科学
研究サブカテゴリー
神経伝達物質・受容体&
物理的形状
アフィニティー精製免疫グロブリン。 0.1% BSAを含むPBS中の液体。
保管および安定性
-20°Cの未希釈アリコートで受領日から最大6カ月間保存できます。 凍結融解を繰り返さないでください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
AB1786P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Moderate Alcohol Exposure during the Rat Equivalent to the Third Trimester of Human Pregnancy Alters Regulation of GABAA Receptor-Mediated Synaptic Transmission by Dopamine in the Basolateral Amygdala.
Diaz, MR; Jotty, K; Locke, JL; Jones, SR; Valenzuela, CF
Frontiers in pediatrics null
Dopamine D3-like receptors modulate anxiety-like behavior and regulate GABAergic transmission in the rat lateral/basolateral amygdala.
Diaz, MR; Chappell, AM; Christian, DT; Anderson, NJ; McCool, BA
Neuropsychopharmacology null
B Giros et al.
Biochemical and biophysical research communications, 176(3), 1584-1592 (1991-05-15)
Using Polymerase Chain Reaction amplification of mRNAs from several areas of rat brain we have shown the occurrence of two shorter transcripts of the dopamine D3 receptor gene, in addition to that corresponding to the D3 receptor. Cloning and sequencing
Vito S Hernández et al.
Neuropharmacology, 82, 88-100 (2013-12-03)
L-Dopa is the major symptomatic therapy for Parkinson's disease, which commonly occurs in elderly patients. However, the effects of chronic use on mood and cognition in old subjects remain elusive. In order to compare the effects of a chronic pulsatile
C D Livingstone et al.
The Biochemical journal, 287 ( Pt 1), 277-282 (1992-10-01)
Three-dimensional computer models of the rat D2, D3 and D4 dopamine receptor subtypes have been constructed based on the diffraction co-ordinates for bacteriorhodopsin, another membrane-bound protein containing seven transmembrane domains presumed to be arranged in a similar spatial orientation. Models