安全性情報
AB15928
Sigma-Aldrich
抗ビタミンK依存性タンパク質S抗体
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
protein S (alpha), protein S, alpha, protein Sa, vitamin K-dependent plasma protein S
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, rat, rhesus macaque, monkey
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
horse, chimpanzee, human
テクニック
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PROS1(5627)
詳細
ビタミンK依存性プロテインSは抗凝固血漿タンパク質であり、凝固因子VaおよびVIIIaの分解において活性化プロテインCのコファクターとなります。凝固を防ぎ、繊維素溶解を促進する。
特異性
この抗体はビタミンK依存性タンパク質Sを認識します。
サル(93%)、ラット(93%)、アカゲザル(93%)
免疫原
免疫したウサギから作製され、ビタミンK依存性プロテインSの成熟ペプチド領域周囲の残基に相当するKLH結合直鎖ペプチド
アプリケーション
この抗ビタミンK依存性タンパク質S抗体を用いたビタミンK依存性タンパク質Sの検出において、WBでの使用が検証されています。
免疫沈降:希釈倍率1:50,000で使用、15 µgの正常マウス血清中のビタミンK依存性タンパク質Sを検出できます。
研究カテゴリー
アポトーシスとがん
研究サブカテゴリー
アポトーシス-追加
品質
マウス肝組織ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:: 希釈倍率1:1,000で使用、10 µgのマウス肝組織ライセートのビタミンK依存性タンパク質Sを検出できます。
ターゲットの説明
約69~75 kDa
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、0.1 M Tris-グリシン(pH 7.4)+0.150 mM NaCl溶液、0.05%アジ化ナトリウム含有
保管および安定性
2~8°Cで、受領日から1年間冷蔵保存できます。
アナリシスノート
コントロール
マウス肝組織ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB15928:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lack of protein S in mice causes embryonic lethal coagulopathy and vascular dysgenesis.
Burstyn-Cohen, T; Heeb, MJ; Lemke, G
The Journal of Clinical Investigation null
Genetic dissection of TAM receptor-ligand interaction in retinal pigment epithelial cell phagocytosis.
Burstyn-Cohen, T; Lew, ED; Traves, PG; Burrola, PG; Hash, JC; Lemke, G
Neuron null