抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
rat, monkey, human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GRM1(2911)
特異性
免疫原
アプリケーション
ニューロサイエンス
神経伝達物質及び受容体
Immunohistochemistry: AB1551 can be used for immunocytochemistry using paraformaldehyde or paraformaldehyde/glutaraldehyde fixed tissue with light and electron microscopy. Cryostat and vibratome sections can be used with or without Triton X-100 treatment. Final concentrations recommended are 0.5-2.0 μg/mL.
The antibody has not been tested for use in immunoprecipitation. However, antibodies to the carboxy termini of other glutamate receptors are very effective in immunoprecipitation.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
ターゲットの説明
関連事項
物理的形状
保管および安定性
アナリシスノート
Cerebellar tissue sections or homogenates
その他情報
法的情報
免責事項
適切な製品が見つかりませんか。
製品選択ツール.をお試しください
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物