安全性情報
AB10514P
Sigma-Aldrich
抗セロトニントランスポーター抗体
1 mg/mL, from rabbit
別名:
solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, serotonin), member 4, sodium-dependent serotonin transporter, serotonin transporter, Solute carrier family 6 member 4, Na+/Cl- dependent serotonin transporter, 5HT transporter, 5-hydroxytryptamine tr
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
sheep (100% homology), rat (100% homology), bovine (100% homology), monkey (100% homology), human (100% homology), horse (100% homology), mouse (100% homology), chimpanzee (100% homology)
濃度
1 mg/mL
テクニック
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HTT(3064)
詳細
この遺伝子は、神経伝達物質であるセロトニンをシナプス空間からシナプス前ニューロンに輸送する膜内在性タンパク質をコードしています。コードされたタンパク質は、セロトニンの作用を停止させ、ナトリウム依存的にセロトニンをリサイクルします。このタンパク質は、アンフェタミンやコカインなどの精神運動刺激薬の標的であり、ナトリウム:神経伝達物質共輸送体ファミリーのメンバーです。この遺伝子のプロモーターのリピート長多型はセロトニン取り込み速度に影響を与えることが明らかになっており、乳幼児突然死症候群、アルツハイマー病患者の攻撃的行動、および心的外傷を受けた人のうつ病感受性に何らかの役割を果たす可能性があります。
特異性
この抗体は、70 kDaのセロトニントランスポータータンパク質と反応します。
その他の種は試験していません。
免疫原
この抗体は、ヒトセロトニントランスポーターの中央領域から選択された合成ペプチドとKLHのコンジュゲートで免疫化したウサギから作製されています。
エピトープ:中心領域
アプリケーション
抗セロトニントランスポーター抗体は、セロトニントランスポーターの検出において、WBでの使用が検証されています。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
イオンチャネル・トランスポーター&
品質
ウェスタンブロッティング希釈倍率1:1000で使用、 ヒト肺ライセートのセロトニントランスポーターを検出できます。
ターゲットの説明
70 kDa
関連事項
代替品:AB1594P
物理的形状
0.05% NaN3を含む0.1M Tris-グリシン(pH7.4) 150mM NaClで精製
抗原アフィニティ精製
保管および安定性
受領日から1年間、2~8°Cで保存できます。
アナリシスノート
コントロール
ウェスタンブロット法:ヒト肺ライセート
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB10514P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Raquel Romay-Tallon et al.
Frontiers in pharmacology, 9, 1149-1149 (2018-10-31)
Naïve depression patients show alterations in serotonin transporter (SERT) and serotonin 2A (5HT2A) receptor clustering in peripheral lymphocytes, and these alterations have been proposed as a biomarker of therapeutic efficacy in major depression. Repeated corticosterone (CORT) induces a consistent depression-like