Merck
AABG01300
Millipore
MCEメンブレンフィルター、0.8 μm孔径
greener alternative
MF-Millipore, filter diam. 13 mm, hydrophilic, black, gridded
別名:
MF-Milliporeメンブレンフィルター、0.8 µm孔径、格子付き
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
black filter
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
品質水準
詳細
13 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, gridded, 100 discs
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
MF-Millipore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
パラメーター
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
直径
13 mm
フィルタ直径
13 mm
厚さ
150 μm
重量分析抽出物
4%
black
Matrix
MF-Millipore
ポアサイズ
0.8 μm pore size
82 % porosity
泡立ち点
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
輸送温度
ambient
詳細
フィルターコード:AABG
酢酸セルロースと硝酸セルロースの生物学的に不活性な混合であることから、MF-Milliporeメンブレンフィルターは分析・研究用途に最も広く使用されるメンブレンの1つとなっています。
Triton界面活性剤を含まないMF-Milliporeフィルターは、標準的なMF-Milliporeフィルターと比較して、含まれる湿潤剤の量が最低限であり、水抽出可能成分が少量です。
特長・利点:&
- 生物および環境モニタリングアプリケーションに適した汎用性の高いフィルター
- さまざまな孔径、黒色/白色、表面の格子あり/なしを用意
- エチレンオキサイド、γ線照射、および高圧蒸気滅菌法に適合
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
アプリケーション
  • 蛍光アッセイ
  • 粒子モニタリング
  • 空気モニタリング
  • マイクロプラスチック
法的情報
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
AABG01300:
試験成績書(COA)