主要文書
965535
Supelco
Polypropylene adapter for EXTRAN canisters
compatible with 10L and 25L canisters
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122409
NACRES:
NB.51
製品名
Adapter composed of PP, for use with 10 and 25 L EXTRAN® canister
適合性
for use with 10 and 25 L EXTRAN® canister
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
詳細
for 10 l and 25 l EXTRAN canister
法的情報
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany