Key Documents
96221000
Millipore
Vantage L Laboratory Column VL 22 x 1000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
eCl@ss:
32011301
パラメーター
2-40 °C temp. range
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. differential pressure (100 psid)
テクニック
protein purification: suitable
L
1 m (3.3 ft)
面積
3.8 cm2 , cross-sectional
ベッド高
750-1000 mm
ベッド容積
0.285-0.380 L
直径
2.2 cm (0.9 in.)