Key Documents
96100055
Millipore
Vantage L Tube Kit 1000 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
23151816
eCl@ss:
32011301
メーカー/製品名
Vantage
品質水準
テクニック
protein purification: suitable
L
1 m (3.3 ft)
直径
4.4 cm (1.7 in.)