安全性情報
8.57013
Sigma-Aldrich
Oxidizing Reagent B for DNA Synthesis
1-Methylimidazole : Tetrahydrofuran 18/82 (w/w), Novabiochem®
別名:
0.02M Iodine in THF : Pyridine : Water 69/22/11 (w/w/w), Novabiochem®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
形状
liquid
自己発火温度
215 °C (THF)
反応適合性
reaction type: Oxidations
reagent type: oxidant
メーカー/製品名
Novabiochem®
転移温度
flash point -21.5 °C (THF)
保管温度
2-30°C
詳細
0,02M iodine in THF : Pyridine : Water (69 22 11(w/w/w) Novabiochem®
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation markHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-6.7 °F - (THF)
引火点(℃)
-21.5 °C - (THF)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体