主要文書
8.56089
Sigma-Aldrich
1,3-Diaminopropane trityl resin
Novabiochem®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352001
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
形状
solid
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
詳細
Resin for the synthesis of peptidyl-aminopropylamines by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS Literature references
Literature references
[1] F. Wang, et al. (2000) Org. Lett., 2, 1581.
[2] S. Manku, et al. (2001) J. Org. Chem., 66, 874.
関連事項
Replaces: 01-64-0132
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1