Key Documents
8.53105
Sigma-Aldrich
Boc-D-Asp(OBzl)-OH
Novabiochem®
別名:
Boc-D-Asp(OBzl)-OH, N-α-t.-Boc-D-aspartic acid β-benzyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H21NO6
CAS番号:
分子量:
323.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
形状
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
carboxylic acid
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C16H21NO6/c1-16(2,3)23-15(21)17-12(14(19)20)9-13(18)22-10-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,17,21)(H,19,20)/t12-/m1/s1
InChI Key
SOHLZANWVLCPHK-GFCCVEGCSA-N
詳細
Standard building block for introduction of D-aspartic acid amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
関連事項
Replaces: 04-13-0051
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in AcOH): -9.5 - -7.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3