主要文書
8.53093
Sigma-Aldrich
Boc-D-Met-OH
Novabiochem®
別名:
Boc-D-Met-OH, N-α-t.-Boc-D-methionine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H19NO4S
CAS番号:
分子量:
249.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
226-043-7
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
15-25°C
SMILES記法
S(CC[C@@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)[O-])C
InChI
1S/C10H19NO4S/c1-10(2,3)15-9(14)11-7(8(12)13)5-6-16-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,11,14)(H,12,13)/p-1/t7-/m1/s1
InChI Key
IMUSLIHRIYOHEV-SSDOTTSWSA-M
詳細
Standard building block for introduction of D-methionine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
関連事項
Replaces: 04-13-0021
アナリシスノート
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): +18.5 - +23.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3