主要文書
8.53043
Sigma-Aldrich
Boc-Tyr-OH
Novabiochem®
別名:
Boc-Tyr-OH, N-α-t.-Boc-L-tyrosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H19NO5
CAS番号:
分子量:
281.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
223-613-7
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
hydroxyl
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N(C(Cc1ccc(cc1)O)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C14H19NO5/c1-14(2,3)20-13(19)15-11(12(17)18)8-9-4-6-10(16)7-5-9/h4-7,11,16H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)
InChI Key
CNBUSIJNWNXLQQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
Building block for introduction of tyrosine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
関連事項
Replaces: 04-12-0016
アナリシスノート
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in AcOH): +2.0 - +4.0 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3