主要文書
8.52154
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Asp(OtBu)-OH
≥99.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
別名:
Fmoc-D-Asp(OtBu)-OH, N-α-Fmoc-D-aspartic acid β-t.-butyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H25NO6
CAS番号:
分子量:
411.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
製品名
Fmoc-D-Asp(OtBu)-OH, Novabiochem®
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥96.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
carboxylic acid
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C23H25NO6/c1-23(2,3)30-20(25)12-19(21(26)27)24-22(28)29-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,26,27)/t19-/m1/s1
InChI Key
FODJWPHPWBKDON-LJQANCHMSA-N
詳細
Standard building block of introduction of D-aspartic acid amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
関連事項
Replaces: 04-13-1050
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3