主要文書
8.52132
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn(Trt)-OPfp
Novabiochem®
別名:
Fmoc-Asn(Trt)-OPfp, N-α-Fmoc-N-β-trityl-L-asparagine pentafluorophenyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H31F5N2O5
CAS番号:
分子量:
762.72
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
amide
保管温度
15-25°C
SMILES記法
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC5c6c(cccc6)c7c5cccc7)CC(=O)NC(c4ccccc4)(c3ccccc3)c2ccccc2)F)F
InChI
1S/C44H31F5N2O5/c45-36-37(46)39(48)41(40(49)38(36)47)56-42(53)34(50-43(54)55-25-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33)24-35(52)51-44(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,50,54)(H,51,52)/t34-/m0/s1
InChI Key
YSONQVIVMGOLBG-UMSFTDKQSA-N
詳細
Pre-formed pentafluorophenyl ester for coupling of asparagine amino-acid residues by Fmoc SPPS. Use enables bromophenol blue monitoring of amide bond formation.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
関連事項
Replaces: 04-12-1538
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in dioxan): -9.0 - -5.0 °
Purity (TLC (0004)): <2% DCU
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0% (a/a)
Solubility (0.5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2