主要文書
8.52093
Sigma-Aldrich
Fmoc-DOPA(acetonide)-OH
Novabiochem®
別名:
Fmoc-DOPA(acetonide)-OH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C27H25NO6
CAS番号:
分子量:
459.49
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
hydroxyl
保管温度
15-25°C
InChI
1S/C27H25NO6/c1-27(2)33-23-12-11-16(14-24(23)34-27)13-22(25(29)30)28-26(31)32-15-21-19-9-5-3-7-17(19)18-8-4-6-10-20(18)21/h3-12,14,21-22H,13,15H2,1-2H3,(H,28,31)(H,29,30)/t22-/m0/s1
InChI Key
SHZLOTJPHMTVDI-QFIPXVFZSA-N
詳細
A useful building block for the synthesis of DOPA-containing peptides by Fmoc SPPS. Cleavage with TFA mixtures containing water results in deprotection of the DOPA side chain.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
関連事項
Replaces: 04-12-1212
アナリシスノート
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2