Key Documents
8.52029
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(4-NO₂)-OH
Novabiochem®
別名:
Fmoc-Phe(4-NO₂)-OH, N-α-Fmoc-4-nitro-L-phenylalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H20N2O6
CAS番号:
分子量:
432.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
Novabiochem®
アッセイ
≥95.0% (acidimetric)
≥97.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
形状
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
メーカー/製品名
Novabiochem®
mp
213-223 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C24H20N2O6/c27-23(28)22(13-15-9-11-16(12-10-15)26(30)31)25-24(29)32-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,25,29)(H,27,28)/t22-/m0/s1
InChI Key
RZRRJPNDKJOLHI-QFIPXVFZSA-N
詳細
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
関連事項
Replaces: 04-12-1059
アナリシスノート
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法的情報
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3