安全性情報
8.44002
Sigma-Aldrich
Dimethylsuccinate
for synthesis
別名:
Dimethylsuccinate, Succinic acid dimethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
146.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
203-419-9
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.2 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
自己発火温度
365 °C
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.0-8.5 % (v/v)
bp
196 °C/1013 hPa
mp
18-19 °C
転移温度
flash point 94 °C
溶解性
75 g/L
密度
1.12 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O(C)C(=O)CCC(=O)OC
InChI
1S/C6H10O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
MUXOBHXGJLMRAB-UHFFFAOYSA-N
詳細
合成用
アプリケーション
Dimethylsuccinate for synthesis. CAS 106-65-0, molar mass 146.14 g/mol.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
201.2 °F
引火点(℃)
94 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体