About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H10O
CAS番号:
分子量:
86.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
205-552-8
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
bp
88 °C/1013 hPa
mp
-49.2 °C
転移温度
flash point -16 °C
密度
0.88 g/cm3 at 25 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O1CCCCC1
InChI
1S/C5H10O/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H2
InChI Key
DHXVGJBLRPWPCS-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.882 - 0.885
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.882 - 0.885
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
3.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-16 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体