Merck
8.43945
Sigma-Aldrich
Ammonium tetrafluoroborate
for synthesis
別名:
Ammonium tetrafluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H4BF4N
CAS番号:
分子量:
104.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
237-531-4
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (acidimetric)
フォーム
powder
pH
3.5 (20 °C, 5 g/L in H2O)
密度
1.85 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[B+3]([F-])([F-])([F-])[F-].[N+H4]
InChI
1S/BF4.H3N/c2-1(3,4)5;/h;1H3/q-1;/p+1
InChI Key
PDTKOBRZPAIMRD-UHFFFAOYSA-O
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3