蒸気圧
97 hPa ( 20 °C)
品質水準
形状
liquid
bp
77 °C/1013 hPa (ethyl acetate)
転移温度
flash point -4 °C (ethyl acetate)
密度
1.08 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
アプリケーション
- Cyclization of Linear Tetrapeptides Containing N‐Methylated Amino Acids: The study reports the synthesis of naturally occurring cyclotetrapeptides using 1-propanephosphonic acid anhydride, noting unexpected findings in cyclization patterns. (Zhang et al., 2017).
アナリシスノート
Assay (T3P) (NMR): ≥ 40.0 %
Pyropropanephosphonic acid (NMR): ≤ 10.0 %
Propanephosphonic acid (NMR): ≤ 0.50 %
Ethyl acetate (calculated): ≤ 50.0 %
Pyropropanephosphonic acid (NMR): ≤ 10.0 %
Propanephosphonic acid (NMR): ≤ 0.50 %
Ethyl acetate (calculated): ≤ 50.0 %
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
24.8 °F - ethyl acetate
引火点(℃)
-4 °C - ethyl acetate
適用法令
消防法
第4類:引火性液体