主要文書
8.43818
Sigma-Aldrich
5-(4-Fluorophenyl)pyridine-3-carboxylic acid
for synthesis
別名:
5-(4-Fluorophenyl)pyridine-3-carboxylic acid, 5-(4-Fluorophenyl)nicotinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8FNO2
CAS番号:
分子量:
217.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (acidimetric)
フォーム
powder
pH
5.7 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp
215 °C
密度
0.5 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)c2cncc(c2)C(=O)O
InChI
1S/C12H8FNO2/c13-11-3-1-8(2-4-11)9-5-10(12(15)16)7-14-6-9/h1-7H,(H,15,16)
InChI Key
KISDAKHYANOMTN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Colour (visual): white to offwhite
Appearance of substance (visual): powder
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Melting range (lower value): ≥ 210 °C
Melting range (upper value): ≤ 215 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2