安全性情報
8.43816
Sigma-Aldrich
Hydrazinium dichloride
for synthesis
別名:
Hydrazinium dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H4N2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
104.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352301
EC Index Number:
226-283-2
NACRES:
NA.22
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
有効性
129 mg/kg LD50, oral (Rat)
91 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
0.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
198 °C (decomposition)
溶解性
2700 g/L
密度
1.42 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
770 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Cl.NN
InChI
1S/ClH.H4N2/c;1-2/h1H;1-2H2
InChI Key
BIVUUOPIAYRCAP-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
消防法
第5類:自己反応性物質
ヒドラジンの誘導体
危険等級II
第二種自己反応性物質