アッセイ
≥98.5% (GC)
フォーム
liquid
bp
140 °C/40 hPa
転移温度
flash point >110 °C
密度
0.92 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H16O2/c1-3-4-5-6-7(2)8(9)10/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,9,10)/p-1/t7-/m1/s1
InChI Key
NKBWMBRPILTCRD-SSDOTTSWSA-M
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.906 - 0.908
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.906 - 0.908
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体