主要文書
8.43280
Sigma-Aldrich
3-(Cyclohexylamino)-1-propanesulphonic acid
for synthesis
別名:
3-(Cyclohexylamino)-1-propanesulphonic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H19NO3S
CAS番号:
分子量:
221.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
214-492-1
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
powder
pH
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
302-303 °C
溶解性
110 g/L
かさ密度
400 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+H2]C1CCCCC1
InChI
1S/C9H19NO3S/c11-14(12,13)8-4-7-10-9-5-2-1-3-6-9/h9-10H,1-8H2,(H,11,12,13)
InChI Key
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric; calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 1.5 %
Identity (NMR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1