主要文書
8.42593
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzenesulfonyl chloride
for synthesis
別名:
2-Nitrobenzenesulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4ClNO4S
CAS番号:
分子量:
221.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
216-907-1
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
solid
mp
65-67 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H4ClNO4S/c7-13(11,12)6-4-2-1-3-5(6)8(9)10/h1-4H
InChI Key
WPHUUIODWRNJLO-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 65 °C
Melting range (upper value): ≤ 68 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK
WGK 3