主要文書
8.42258
Sigma-Aldrich
2-(4-Toluoyl)benzoic acid
for synthesis
別名:
2-(4-Toluoyl)benzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H12O3
CAS番号:
分子量:
240.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
201-614-3
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (acidimetric)
mp
133-137 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OC(=O)c1c(cccc1)C(=O)c2ccc(cc2)C
InChI
1S/C15H12O3/c1-10-6-8-11(9-7-10)14(16)12-4-2-3-5-13(12)15(17)18/h2-9H,1H3,(H,17,18)
InChI Key
ICQOWIXIHDDXDI-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 133 °C
Melting range (upper value): ≤ 137 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3