主要文書
8.41878
Sigma-Aldrich
3-Methylflavone-8-carboxylic acid
for synthesis
別名:
3-Methylflavone-8-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H12O4
CAS番号:
分子量:
280.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
222-425-2
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
mp
235-240 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O1c2c(cccc2C(=O)O)C(=O)C(=C1c3ccccc3)C
InChI
1S/C17H12O4/c1-10-14(18)12-8-5-9-13(17(19)20)16(12)21-15(10)11-6-3-2-4-7-11/h2-9H,1H3,(H,19,20)
InChI Key
KMMBBZOSQNLLMN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 235 °C
Melting range (upper value): ≤ 240 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3