Key Documents
8.41864
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucuronolactone
for synthesis
別名:
D-(+)-Glucuronolactone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8O6
CAS番号:
分子量:
176.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
251-053-3
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (acidimetric)
形状
solid
mp
170-175 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h1-5,8-10H/t2-,3+,4-,5+/m0/s1
InChI Key
UYUXSRADSPPKRZ-SKNVOMKLSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in water): +17.0 - +19.0 °
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2