主要文書
8.41661
Sigma-Aldrich
Butane-1-sulfonic acid sodium salt
for synthesis
別名:
Butane-1-sulfonic acid sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H9NaO3S
CAS番号:
分子量:
160.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
219-201-1
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
mp
>310 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCC
InChI
1S/C4H10O3S.Na/c1-2-3-4-8(5,6)7;/h2-4H2,1H3,(H,5,6,7);/q;+1/p-1
InChI Key
XQCHMGAOAWZUPI-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (ex Na): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3