About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H9NO2
CAS番号:
分子量:
223.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
201-423-5
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
≥96.0% (HPLC)
フォーム
powder
mp
251-254 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Nc1c2c(ccc1)C(=O)c3c(cccc3)C2=O
InChI
1S/C14H9NO2/c15-11-7-3-6-10-12(11)14(17)9-5-2-1-4-8(9)13(10)16/h1-7H,15H2
InChI Key
KHUFHLFHOQVFGB-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 250 °C
Melting range (upper value): ≤ 255 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 250 °C
Melting range (upper value): ≤ 255 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PRTR
第2種指定化学物質