主要文書
8.41364
Sigma-Aldrich
n-Tricosane
for synthesis
別名:
n-Tricosane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H48
CAS番号:
分子量:
324.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
EC Index Number:
211-347-4
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
flakes
自己発火温度
524 °C
bp
199-200 °C/4 hPa
mp
48-49 °C
転移温度
flash point 113 °C
密度
0.778 g/cm3 at 48 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C(CCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C23H48/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-23H2,1-2H3
InChI Key
FIGVVZUWCLSUEI-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 47 °C
Melting range (upper value): ≤ 49 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3