安全性情報
8.41085
Sigma-Aldrich
Acetaldoxime
(mixture of cis and trans isomers) for synthesis
別名:
Acetaldoxime, Acetaldehyde oxim
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H5NO
CAS番号:
分子量:
59.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352126
EC Index Number:
203-479-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
13 hPa ( 25 °C)
品質水準
形状
liquid
自己発火温度
380 °C
有効性
740 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
4.2-50 % (v/v)
転移温度
flash point 40 °C
溶解性
185 g/L
密度
0.969 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C2H5NO/c1-2-3-4/h2,4H,1H3/b3-2+
InChI Key
FZENGILVLUJGJX-NSCUHMNNSA-N
アナリシスノート
Assay isomers (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.963 - 0.967
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
104.0 °F - open cup
引火点(℃)
40 °C - open cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体