主要文書
8.40104
Sigma-Aldrich
1,5-Naphthalenedisulfonic acid
for synthesis
別名:
1,5-Naphthalenedisulfonic acid, Armstrong acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H8O6S2
CAS番号:
分子量:
288.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
201-317-9
NACRES:
NA.22
蒸気圧
51 hPa ( 50 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
有効性
2420 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.4 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
110 °C (decomposes)
溶解性
1030 g/L
かさ密度
900 kg/m3
SMILES記法
[S](=O)(=O)([O-])c1c2c(c(ccc2)[S](=O)(=O)[O-])ccc1.[H+].[H+]
InChI
1S/C10H8O6S2/c11-17(12,13)9-5-1-3-7-8(9)4-2-6-10(7)18(14,15)16/h1-6H,(H,11,12,13)(H,14,15,16)
InChI Key
XTEGVFVZDVNBPF-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Water (K. F.): 22.0 - 26.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3