蒸気圧
23 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
425 °C
有効性
360 mg/kg LD50, oral (rat)
expl. lim.
1.3-10 % (v/v)
bp
116 °C/1013 hPa
mp
-75 °C
転移温度
flash point 19 °C
密度
0.89 g/cm3 at 20 °C
詳細
for synthesis
アプリケーション
n-Butyl isocyanate for synthesis. CAS 111-36-4, molar mass 99.13 g/mol.
保管および安定性
Store below +30°C.
アナリシスノート
Assay (GC, area%):≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):0.887 - 0.890
Appearance of substance (visual):clear to light turbid
Identity (IR):passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C):0.887 - 0.890
Appearance of substance (visual):clear to light turbid
Identity (IR):passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体