主要文書
8.40094
Sigma-Aldrich
(1R)-(-)-Camphor-10-sulfonic acid
for synthesis
別名:
(1R)-(-)-Camphor-10-sulfonic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16O4S
CAS番号:
分子量:
232.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
252-817-9
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (acidimetric)
フォーム
powder
pH
1.2-1.4 (20 g/L in H2O)
mp
193-196 °C (decomposes)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)(O)C[C@@]21C(C(CC2)CC1=O)(C)C
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/t7?,10-/m0/s1
InChI Key
MIOPJNTWMNEORI-MHPPCMCBSA-N
アナリシスノート
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 193 °C
Melting range (upper value): ≤ 196 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=20 in water): -23.0 - -21.0 °
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3