Merck
8.22323
Sigma-Aldrich
フタル酸ジエチル
Technipur®, for synthesis
別名:
DEP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,2-(CO2C2H5)2
CAS番号:
分子量:
222.24
Beilstein:
1912500
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
NACRES:
NA.22
グレード
for synthesis
品質水準
蒸気密度
7.66 (vs air)
蒸気圧
0.002 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 100 °C)
自己発火温度
854 °F
expl. lim.
0.75 %, 187 °F
屈折率
n20/D 1.502 (lit.)
pH
7-8 (20 °C in H2O)
bp
298-299 °C (lit.)
mp
-60 °C
−3 °C (lit.)
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-15-11(13)9-7-5-6-8-10(9)12(14)16-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
FLKPEMZONWLCSK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Diethyl phthalate (DEP) is a phthalic anhydride ester (PAE) that can be used as a solvent in cosmetics and as a plasticizer in chemical industries. This synthetic material is widely used as a plastic additive to improve the mechanical properties, transparency, durability, longevity, and flexibility of plastics. DEP can also be used in a variety of consumer products like plastic packaging films and as a fragrance solvent, a surface lubricant in food and pharmaceutical packaging, mosquito repellents and automobile parts.
法的情報
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
338.0 °F - closed cup
引火点(℃)
170 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8223232500:
IN28223239025:
IN28223230500:
8223230100:
8223231000:
8223230000:
8223239025:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Diethyl phthalate: a perspective
Kamrin MA and Mayor GH
Journal of Clinical Pharmacology, 31(5), 484-489 (1991)