Key Documents
8.22297
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylenediammonium dichloride
for synthesis
別名:
1,4-Phenylenediammonium dichloride, 1,4-Phenylenediamine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,4-(NH2)2 · 2 HCl
CAS番号:
分子量:
181.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
210-834-9
形状
powder
有効性
147 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
275 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-1-2-6(8)4-3-5;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
InChI Key
IYXMNTLBLQNMLM-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay: ≥ 99.0 %
Identity: conforms
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3