安全性情報
8.22267
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trimethylpyridine
for synthesis
別名:
2,4,6-Trimethylpyridine, sym.-Collidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3C5H2N
CAS番号:
分子量:
121.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
203-613-3
NACRES:
NA.22
蒸気圧
4 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
170-172 °C/1013 hPa
mp
-43 °C
転移温度
flash point 55 °C
溶解性
35 g/L
密度
0.914 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
n1c(cc(cc1C)C)C
InChI
1S/C8H11N/c1-6-4-7(2)9-8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
InChI Key
BWZVCCNYKMEVEX-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.913 - 0.915
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
131.0 °F - closed cup
引火点(℃)
55 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体