自己発火温度
515 °C
有効性
4600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
170-172 °C/0.03 hPa
mp
140-147 °C
転移温度
flash point 212 °C
かさ密度
600 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[nH]1cc[c](cc1)=O
InChI
1S/C5H5NO/c7-5-1-3-6-4-2-5/h1-4H,(H,6,7)
InChI Key
GCNTZFIIOFTKIY-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 95.0 %
Sulfated ash: ≤ 5.0 %
Identity (IR): passes test
Sulfated ash: ≤ 5.0 %
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
413.6 °F
引火点(℃)
212 °C