安全性情報
8.22063
Sigma-Aldrich
1-Hexadecanethiol
for synthesis
別名:
1-Hexadecanethiol, Cetyl mercaptan, Hexadecyl mercaptan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)15SH
CAS番号:
分子量:
258.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352105
EC Index Number:
220-846-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥88.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
260 °C
mp
18-20 °C
転移温度
flash point 102 °C
密度
0.85 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
SCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
InChI Key
ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 88.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.845 - 0.850
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.6 °F
引火点(℃)
102 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体