主要文書
8.22000
Sigma-Aldrich
1-Chlorooctadecane
for synthesis
別名:
1-Chlorooctadecane, Stearyl chloride, Octadecyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)17Cl
CAS番号:
分子量:
288.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
222-207-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.1 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
320 °C
mp
20-23 °C
転移温度
flash point 110 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C18H37Cl/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19/h2-18H2,1H3
InChI Key
VUQPJRPDRDVQMN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 20 °C
Melting range (upper value): ≤ 23 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
230.0 °F
引火点(℃)
110 °C