安全性情報
8.21710
Sigma-Aldrich
1-Bromononane
for synthesis
別名:
1-Bromononane, Nonyl bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)8Br
CAS番号:
分子量:
207.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
EC Index Number:
211-755-2
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
bp
201 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 90 °C
密度
1.09 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
BrCCCCCCCCC
InChI
1S/C9H19Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3
InChI Key
AYMUQTNXKPEMLM-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.087 - 1.091
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体