About This Item
化学式:
2,4-(CH3)2C6H3CHO
CAS番号:
分子量:
134.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
EC Index Number:
239-856-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.5% (GC)
フォーム
liquid
mp
-9 °C
転移温度
flash point 88 °C
密度
1.02 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=Cc1c(cc(cc1)C)C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-4-9(6-10)8(2)5-7/h3-6H,1-2H3
InChI Key
GISVICWQYMUPJF-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.016 - 1.018
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.016 - 1.018
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
192.2 °F - closed cup
引火点(℃)
89 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体