主要文書
8.21125
Sigma-Aldrich
Toluene-4-sulfonic acid sodium salt
for synthesis
別名:
Toluene-4-sulfonic acid sodium salt, 4-Toluenesulfonic acid sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(CH3)C6H4SO3Na
CAS番号:
分子量:
194.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
211-522-5
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<1 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
powder
mp
>300 °C
溶解性
soluble 818 g/L
密度
1.55 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H8O3S.Na/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
InChI Key
KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
932.0 °F - closed cup
引火点(℃)
500 °C - closed cup