安全性情報
8.20991
Sigma-Aldrich
1,3-Phenylenediamine
for synthesis
別名:
1,3-Phenylenediamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
1,3-(NH2)2C6H4
CAS番号:
分子量:
108.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
203-584-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1.3 hPa ( 100 °C)
品質水準
フォーム
solid
自己発火温度
560 °C
有効性
280 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
283-284 °C/1013 hPa
mp
63-64 °C
転移温度
flash point 187 °C
溶解性
350 g/L
密度
1.14 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
600 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Nc1cc(ccc1)N
InChI
1S/C6H8N2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,7-8H2
InChI Key
WZCQRUWWHSTZEM-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 62 °C
Melting range (upper value): ≤ 64 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3