安全性情報
8.20975
Sigma-Aldrich
Phenothiazine
for synthesis
別名:
Phenothiazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H9NS
CAS番号:
分子量:
199.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
202-196-5
NACRES:
NA.22
アッセイ:
≥97.0% (HPLC)
bp:
381 °C/1011 hPa
蒸気圧:
0.0000647 Pa ( 20 °C)
蒸気圧
0.0000647 Pa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
フォーム
solid
自己発火温度
470 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6 (20 °C, 10 g/L in H2O, aqueous suspension)
bp
381 °C/1011 hPa
mp
182-185 °C
溶解性
0.127 mg/L
密度
1.296 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
650 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C12H9NS/c1-3-7-11-9(5-1)13-10-6-2-4-8-12(10)14-11/h1-8,13H
InChI Key
WJFKNYWRSNBZNX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Structural, electrical, optical, and DFT studies of phenothiazine-based D–ο–A frameworks for dye-sensitized solar cell applications: The study focuses on the utility of phenothiazine in dye-sensitized solar cells emphasizing its electron-donating properties (KS Dhivya, C Senthilkumar, K Karthika, 2024).
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 183 °C
Melting range (upper value): ≤ 187 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第2種指定化学物質