安全性情報
8.20966
Sigma-Aldrich
n-Pentyl nitrite
for synthesis
別名:
n-Pentyl nitrite, n-Amyl nitrite, Nitrous acid n-pentyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)4ONO
CAS番号:
分子量:
117.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
207-332-7
NACRES:
NA.22
蒸気圧
65 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
205 °C
bp
104 °C/1013 hPa
転移温度
flash point -40 °C
密度
0.88 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N(=O)OCCCCC
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4-5-8-6-7/h2-5H2,1H3
InChI Key
CSDTZUBPSYWZDX-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.879 - 0.883
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
32.0 °F
引火点(℃)
0 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体